Merck
28976
Millipore
Thioglycollate Medium with K Agar
suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.85
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15 g/L
dextrin, 2.75 g/L
maltose, 12.75 g/L
peptic digest of animal tissue, 0.78 g/L
pH końcowe
4.7±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
Micrococcus spp.
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Candida spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for molds (General Media)
nonselective for yeasts (General Media)
Zastosowanie
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2