Merck
27827
Supelco
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol)
Selectophore, 91% vinyl chloride – 3% vinyl acetate – 6% vinyl alcohol
Synonim(y):
Copolymer of vinyl chloride, vinyl acetate and vinyl alcohol
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
Poziom jakości
linia produktu
Selectophore
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mr ~24500
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Zastosowanie
Poli(chlorek winylu-co-octan winylu-co-alkohol winylowy) został użyty w systemie SPR (powierzchniowy rezonans plazmonów), który opierał się na przesunięciu długości fali i był używany do wykrywania jonów uranu.[1]
Inne uwagi
Copolymer suitable for the preparation of membranes for ion-selective electrodes[2]
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elimination of the asymmetry in neutral-carrier-based solvent polymeric membranes induced by proteins.
L F Dürselen et al.
Analytical chemistry, 60(14), 1455-1458 (1988-07-15)
Uranyl ion detection based on wavelength-resolved surface plasmon resonance spectroscopy.
Chen H
Sensors and Actuators B, Chemical, 134 (2), 419-422 (2008)