398225
Gallic acid monohydrate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonim(y):
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥98.0%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
mp
252 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.02%
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)/p-1
Klucz InChI
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
482.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
250 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.