Merck
26710-U
Hamilton® needles for RN syringes, blunt tip
volume 250-10000 μL, needle size 16 ga (blunt tip), blunt tip (PEEK), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
blunt tip PEEK needle (point style 3)
rozmiar igły
16 ga (blunt tip)
opis
replacement needle
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 8650-01
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250-10000 μL
kompatybilność
for use with Hamilton 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valves
Przypis
Polyetherether ketone (PEEK).
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta