Merck
25204
Sigma-Aldrich
Ammonium formate
purum, ≥98%
Synonim(y):
Formic acid ammonium salt
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.06
Beilstein:
3625095
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥98%
zanieczyszczenia
≤0.002% heavy metals (as Pb)
pH
6-7 (20 °C, 5%)
mp
119-121 °C (lit.)
gęstość
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤20 mg/kg
ciąg SMILES
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
Klucz InChI
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Debenzylation of N-benzylamino derivatives by catalytic transfer hydrtyation with ammonium formate.
Ram S and Spicer LD.
Synthetic Communications, 17(4), 415-418 (1987)
Lucie Nováková et al.
Analytica chimica acta, 950, 199-210 (2016-12-06)
High throughput general chiral screening method using supercritical fluid chromatography was developed. This method takes an advantage of very fast gradient screening (3 min + 1 min isocratic hold) and generic enantioselectivity of the combined additive formed by 0.1% trifluoroacetic (TFA) acid and 0.1%
The palladium assisted transfer reduction of a, ?-unsaturated nitroalkenes to oximes using ammonium formate.
Kabalka GW, et al.
Synthetic Communications, 20(16), 2453-2458 (1990)
A convenient method for the N-formylation of secondary amines and anilines using ammonium formate.
Reddy PG, et al.
Tetrahedron Letters, 41(47), 9149-9151 (2000)
Rapid debenzylation of N-benzylamino derivatives to amino-derivatives using ammonium formate as catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Spicer LD.
Tetrahedron Letters, 28(5), 515-516 (1987)