Merck
25001
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
purum, 12.5-18.4% Al basis, powder
Synonim(y):
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
About This Item
Wzór liniowy:
Al(OH)(C2H3O2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
purum
Postać
powder
stężenie
12.5-18.4% Al
zanieczyszczenia
≤0.002% Heavy metals (as Pb)
≤0.05% Insoluble in HCl
≤2% Ca and Mg (as (Mg)
pH
4.0-5.0
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20000 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤200 mg/kg
Na: ≤1%
przydatność
complies for appearance of solution
ciąg SMILES
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
Klucz InChI
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)