Kluczowe dokumenty
24549
Petroleum ether
puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, bp 30-50 °C
Synonim(y):
Petroleum benzin
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
puriss.
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
≤0.005% non-volatile matter
≤0.01% S-compounds (as S)
≤0.02% benzene (GC)
≤0.02% water (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.357-1.360
bp
30-50 °C
gęstość
0.627-0.630 g/mL at 20 °C
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?