Przejdź do
20728
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
523,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
needle size
24 ga (blunt tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88000
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
5 μL
General description
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls from water sample using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207312097924592
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
volume
5 μL
volume
1 μL
volume
1 μL
volume
2 μL
manufacturer/tradename
Hamilton 88000
manufacturer/tradename
Hamilton 80100
manufacturer/tradename
Hamilton 86211
manufacturer/tradename
Hamilton 88511
needle size
24 ga (blunt tip)
needle size
25s ga
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
23 ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
needle Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Arthur, Catherine L., and Janusz Pawliszyn.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2072804061832873220