Merck
191612
Sigma-Aldrich
Glycerol
spectrophotometric grade, ≥99.5%
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol, Glycerin
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.09
Beilstein:
635685
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
50161901
Identyfikator substancji w PubChem:
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
spectrophotometric grade
gęstość pary
3.1 (vs air)
ciśnienie pary
<1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
698 °F
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
zanieczyszczenia
<0.100% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.25 g/mL (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 205 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 225 nm Amax: 0.10
λ: 280 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.02
λ: 340-400 nm Amax: 0.01
ciąg SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Przyrostek -D istnieje wyłącznie w celach administracyjnych.
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez -D.
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shelley L Forrest et al.
The Journal of comparative neurology, 522(17), 3900-3927 (2014-07-22)
Artemin is a member of the glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) family that has been strongly implicated in development and regeneration of autonomic nerves and modulation of nociception. Whereas other members of this family (GDNF and neurturin) primarily target
Hovsep Mahdessian et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(24), 8913-8918 (2014-06-14)
Genome-wide association studies have identified a locus on chromosome 19 associated with plasma triglyceride (TG) concentration and nonalcoholic fatty liver disease. However, the identity and functional role of the gene(s) responsible for these associations remain unknown. Of 19 expressed genes
Tian Qiu et al.
Nature communications, 5, 5119-5119 (2014-11-05)
Biological microorganisms swim with flagella and cilia that execute nonreciprocal motions for low Reynolds number (Re) propulsion in viscous fluids. This symmetry requirement is a consequence of Purcell's scallop theorem, which complicates the actuation scheme needed by microswimmers. However, most
Benoît Ranchoux et al.
The American journal of pathology, 185(2), 356-371 (2014-12-17)
Pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) is an uncommon form of pulmonary hypertension (PH) characterized by progressive obstruction of small pulmonary veins and a dismal prognosis. Limited case series have reported a possible association between different chemotherapeutic agents and PVOD. We evaluated
Marc Simard et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(1), E129-E139 (2014-10-17)
Corticosteroid-binding globulin (CBG) is encoded by SERPINA6. It is the major plasma binding protein of glucocorticoids and regulates plasma cortisol levels and bioavailability in humans. Several proteases target CBG and disrupt its steroid-binding properties. To date, most genetic deficiencies that
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the viscosity of glycerol?
    1 answer
    1. The viscosity of glycerol is 648 Centistokes at 20 Deg C (68 Deg F).