Merck
18960
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
Synonim(y):
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
Beilstein:
1633445
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
gęstość pary
3.1 (vs air)
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (GC)
temp. samozapłonu
698 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
n20/D 1.446
tw
230 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
273.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
134 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)