Przejdź do
181676
Poly(Bisphenol A carbonate)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
mol wt
average Mn 12,000-23,000 (typical), average Mw 22,000-40,000 (typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
InChI key
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
General description
Poly(Bisphenol A carbonate) (PC) is a thermoplastic material. It is injected in molding operations and is majorly studied to understand its thermal behaviour, especially thermal degradation property. It can be synthesized by inducing supercritical CO2 to crystallinity in low molecular weight polycarbonate beads using solid-state polymerization method.
Application
It was used to study the lipase degradation and monitored using gel permeation chromatography (GPC).
Analysis Note
A lot specific analysis is included with each unit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
181625181641435139
description
-
description
average Mw ~45,000 by GPC
description
analytical standard
description
melt index 10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
mol wt
average Mw 22,000-40,000 (typical), average Mn 12,000-23,000 (typical)
mol wt
average Mw ~45,000 by GPC
mol wt
average Mn 17,000 (typical), average Mw 29,000 (typical)
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(Bisphenol A carbonate)
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • average Mw 23,000; average Mn 13,000 25 g
  • average Mw 40,000; average Mn 21,000 25 g
  • average Mw 31,000; average Mn 18,000 25 g
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)