Przejdź do
181641
Poly(Bisphenol A carbonate)
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
745,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
eCl@ss:
25140904
745,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
average Mn 17,000 (typical), average Mw 29,000 (typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
InChI key
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
General description
Poly(Bisphenol A carbonate) (PC) is a thermoplastic material. It is injected in molding operations and is majorly studied to understand its thermal behaviour, especially thermal degradation property. It can be synthesized by inducing supercritical CO2 to crystallinity in low molecular weight polycarbonate beads using solid-state polymerization method.
Application
It was used to study the lipase degradation and monitored using gel permeation chromatography (GPC).
Analysis Note
A lot specific analysis is included with each unit
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
181676181625435139
description
analytical standard
description
-
description
average Mw ~45,000 by GPC
description
melt index 10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
mol wt
average Mn 17,000 (typical), average Mw 29,000 (typical)
mol wt
average Mw 22,000-40,000 (typical), average Mn 12,000-23,000 (typical)
mol wt
average Mw ~45,000 by GPC
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(Bisphenol A carbonate)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)