Kluczowe dokumenty
16499
Ipriflavone
analytical standard
Synonim(y):
7-Isopropoxy-3-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, Ipriflavone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
116-120 °C (lit.)
format
neat
ciąg SMILES
CC(C)Oc1ccc2c(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c1
InChI
1S/C18H16O3/c1-12(2)21-14-8-9-15-17(10-14)20-11-16(18(15)19)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
Klucz InChI
SFBODOKJTYAUCM-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?