Przejdź do
16301
D-(+)-Glucose monohydrate
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç., 97.5-102.0% anhydrous basis(HPLC)
Synonim(y):
Dextrose monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
127,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
944,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.17
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-914-5
Beilstein/REAXYS Number:
5250278
MDL number:
127,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Quality Segment
form
powder
optical activity
[α]20/D +52.5 to +53.3°, c = 10% in H2O (calc. on anhydrous subst.)
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, Ph Franç.
impurities
residual solvents, complies, 97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
color
white
useful pH range
6-7 (20 °C, 100 g/L)
mp
~83  °C (181 °F )
solubility
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfite (SO32-): ≤15 ppm
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba:, in accordance, Ca: ≤200 mg/kg, Pb: ≤0.5 mg/kg
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
Application
D-(+)-Glucose monohydrate has been used as a test compound for studying its dehydration kinetics by using THz time-domain spectroscopy (THz-TDS).
Biochem/physiol Actions
D-(+)-Glucose is a common natural sugar involved in key cellular processes of energy production, glycosylation and formation of glycans that provide structure to cells. Glucose is involved in post-translational modifications of proteins by glycation or non-enzymatic glycosylation of proteins at the lysine residues. Glycation is detrimental and results in complications associated with diabetes mellitus, alzheimer′s disease, aging and cataract.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00017454916149139
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
-
assay
97.5-102.0% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
solubility
H2O: 10g/5 mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
mp
~83  °C (181 °F )
mp
-
mp
-
mp
150-152 °C (lit.)
color
white
color
-
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose monohydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)