Merck
16237
Supelco
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
Aciclovir Related Compound A (USP), Aciclovir impurity A (PhEur)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥90.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤10.0% HPLC impurities
≤5% related solvents
≤5% water
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(N)=Nc12
InChI
1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Klucz InChI
DMHAXLGAKQREIL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate (impurity A) is the acetate form of acyclovir. It can be path indicative in the synthesis of acyclovir.
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl acetate (impurity A) is the acetate form of acyclovir. It can be path indicative in the synthesis of acyclovir.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A L Huidobro et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 37(4), 687-694 (2005-03-31)
Acyclovir, guanine, and impurity A have been baseline separated with isocratic conditions at pH=3.0 and run time under 15 min by employing a SB-CN column from Agilent (150 mm x 4.6mm and 3.5 microm). Moreover, when run time was increased