Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1250,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
diclofenac
form
solid
quality
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)[O-].[N+H2](CC)CC, O=C(O)CC=1C=CC=CC1NC=2C(Cl)=CC=CC2Cl.N(CC)CC
InChI
1S/C14H11Cl2NO2.C4H11N/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(18)19;1-3-5-4-2/h1-7,17H,8H2,(H,18,19);5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZQVZPANTCLRASL-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename EDQM |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| form solid | form solid | form solid | form - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diclofenac diethylamine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?