Merck
15997
Millipore
Brewer Agar
suitable for microbiology
Synonim(y):
Anerobic Agar according to Brewer
About This Item
Kod UNSPSC:
41106200
Postać
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 12.6 g/L
casein peptone, 10 g/L
L-cystine, 0.4 g/L
D(+)-glucose, 10 g/L
methylene blue, 0.002 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium formaldehyde sulfoxylate, 1 g/L
sodium thioglycolate, 2 g/L
soy peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH końcowe
7.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Zastosowanie
For the culture of Clostridium species and other anaerobic microorganisms in surface culture according to Brewer.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A NEW PETRI DISH COVER AND TECHNIQUE FOR USE IN THE CULTIVATION OF ANAEROBES AND MICROAEROPHILES.
J H Brewer
Science (New York, N.Y.), 95(2475), 587-587 (1942-06-05)