Merck
15142
Supelco
Bisphenol F bis(2,3-dihydroxypropyl) ether
analytical standard, mixture of 3 isomers ortho-ortho, ortho-para, para-para
Synonim(y):
Bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]methane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥95.0% (total assay of the 3 isomers, HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
OCC(O)COc1ccc(Cc2ccc(OCC(O)CO)cc2)cc1
InChI
1S/C19H24O6/c20-10-16(22)12-24-18-5-1-14(2-6-18)9-15-3-7-19(8-4-15)25-13-17(23)11-21/h1-8,16-17,20-23H,9-13H2
Klucz InChI
VGJRHUPDMVWBFM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Standard for determining toxic monomers released from polymers of the inner coating of cans
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromatographia, 34, 67-67 (1992)
J.S. Gandara et al.
Journal of Chromatographic Science, 30, 11-11 (1992)
P.P. Losada et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 345, 527-527 (1993)