Kluczowe dokumenty
13401
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride
anhydrous, ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Benzyltetradecyldimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
opis
cationic
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
powder
jakość
anhydrous
mp
56-62 °C
rozpuszczalność
water: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Spectrophotometric determination of cobalt(II).[4]
- Preparation of mixed micelle with tetradecyltrimethylammonium (TTAB) and tetradecyltriphenylphosphonium bromides.[5]
- Preparation of modified analcime zeolite, used in the trace determination of cadmium.[6]
- As a phase transfer catalyst in the preparation of 2,3-epoxy-1-phenyl-3-aryl-1-propanones.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)