Merck
110078
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Ethanal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
44.05
Beilstein:
505984
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
eCl@ss:
39021102
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
1.52 (vs air)
ciśnienie pary
14.63 psi ( 20 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
365 °F
granice wybuchowości
60 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-38.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-38.89 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetsuji Yokoyama et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 29(4), 622-630 (2005-04-19)
Elevated mean corpuscular volume (MCV) is a traditional biological marker for alcohol abuse and alcoholism, but the underlying mechanism is unclear. Three recent epidemiologic studies consistently showed that MCV was elevated by alcohol drinking more markedly among individuals with genetically
Mikko Salaspuro
Journal of digestive diseases, 12(2), 51-59 (2011-03-16)
Aldehyde dehydrogenase (ALDH2) and alcohol dehydrogenase (ADH) gene polymorphisms associating with enhanced acetaldehyde exposure and markedly increased cancer risk in alcohol drinkers provide undisputable evidence for acetaldehyde being a local carcinogen not only in esophageal but also in gastric cancer.
Marjie L Hard et al.
Placenta, 24(2-3), 149-154 (2003-02-05)
Significant interindividual variability exists following maternal alcohol consumption; not all children born to alcoholic women manifest the symptoms associated with foetal alcohol spectrum disorder (FASD). To investigate the potential role of the placenta as a source of variability by determining
Neil R McGregor
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 41(7), 469-478 (2007-11-06)
Recent introduction of several commercial Kudzu root (Pueraria lobata) containing hangover remedies has occurred in western countries. The available data is reviewed to assess if there are any potential concerns in relationship to the development of neoplasm if these products
M Becker et al.
Journal of chromatography. A, 1281, 115-126 (2013-02-13)
Gas chromatographic analysis of complex carbohydrate mixtures requires highly effective and reliable derivatisation strategies for successful separation, identification, and quantitation of all constituents. Different single-step (per-trimethylsilylation, isopropylidenation) and two-step approaches (ethoximation-trimethylsilylation, ethoximation-trifluoroacetylation, benzoximation-trimethylsilylation, benzoximation-trifluoroacetylation) have been comprehensively studied with regard