Merck
09164
Supelco
(+)-Dihydrocarvone, mixture of isomers
analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
5.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.06 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.471 (lit.)
tw
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
gęstość
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1CCC(CC1=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
Klucz InChI
AZOCECCLWFDTAP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dihydrocarvone, an oxygenated monoterpene, is used in the synthesis of several products, including chiral bicyclic phenols, hydroxy ketone 7, lucinone, etc. Dihydrocarvone is also a potential insect repellent known to be effective against the rice weevil Sitophilus oryzae (L), and an inhibitor of bacterial and fungal growth.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
(+)-Occidentalol: Absolute Stereostructure and Total Synthesis
Amano Y and Heathcock CH
Canadian Journal of Chemistry, 50(3), 340-345 (1972)
Application of the tandem Stryker reduction--aldol cyclization strategy to the asymmetric synthesis of lucinone
Chiu P, et al.
Tetrahedron Letters, 42(24), 4091-4093 (2001)
(R)-(-)-carvone and (1R, 4R)-trans-(+)-dihydrocarvone from poiretia latifolia vogel
Porto C, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 21(5), 782-786 (2010)
Aromatic annulation: Two new methods for the synthesis of chiral bicyclic phenols
Corey EJ and Palani A
Tetrahedron Letters, 38(14), 2397-2400 (1997)
A Convenient Procedure for the Preparation of Dihydrocarvone.
Raucher S and Hwang K-J.
Synthetic Communications, 10(2), 133-137 (1980)