Przejdź do
94078
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS202, 10 x 0.10g, 3-30 μm
Synonim(y):
Particle size distribution standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 0.1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
form
particles
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS202
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
3-30 μm
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
General description
Polydisperse Particle Standard (PS202, size: 3-30 μm) is a particle size standard, ideal to determine the particle size distribution (PSD) of a particle system.
This product is produced by using gravitational sedimentation, microscopy and Coulter counter.
Application
Used to standardize particle size equipment.
It used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle sizer.
Features and Benefits
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available as a neat sample
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
575634245978456
particle size
3-30 μm
particle size
50-350 μm
particle size
1-10 μm
particle size
50-350 μm
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
environmental
pharmaceutical
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS202
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS224
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS192
manufacturer/tradename
Whitehouse Scientific Ltd PS226
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polydisperse Particle Standard
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1303-86-2
CAS No.
1317-36-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)