Merck
07512
Supelco
α-Hederin
analytical standard
Synonim(y):
(3β,4α)-3-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxyolean-12-en-28-oic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H66O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
750.96
Numer WE:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤10.0% water
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@H]2O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]5(C)[C@@H]4CC=C6[C@@H]7CC(C)(C)CC[C@@]7(CC[C@@]56C)C(O)=O)[C@]3(C)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C41H66O12/c1-21-28(44)30(46)31(47)33(51-21)53-32-29(45)24(43)19-50-34(32)52-27-11-12-37(4)25(38(27,5)20-42)10-13-40(7)26(37)9-8-22-23-18-36(2,3)14-16-41(23,35(48)49)17-15-39(22,40)6/h8,21,23-34,42-47H,9-20H2,1-7H3,(H,48,49)/t21-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,37-,38-,39+,40+,41-/m0/s1
Klucz InChI
KEOITPILCOILGM-LLJOFIFVSA-N
Opis ogólny
α-Hederin to rozpuszczalny w wodzie pentacykliczny związek triterpenowy obecny w nasionach Nigella sativa.[1]
Zastosowanie
α-Hederin może być stosowany jako wzorzec wewnętrzny do oznaczania glicyryzyny i jej głównego metabolitu kwasu glicyretynowego w ludzkim osoczu metodą chromatografii cieczowej/tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS).[2] Może być stosowany jako zewnętrzny wzorzec do oznaczania glikozydów kwasu chinowego za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fotodiodową (HPLC-PDA), a także ultrawydajnej chromatografii cieczowej z kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu (UPLC/Q-TOF-MS).[3] Może być stosowany jako wzorzec odniesienia do identyfikacji α-hederyny w liściach bluszczu pospolitego(Hedera helix) metodą chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas z jonizacją elektrorozpryskową (LC-EI/MS-MS).[4]
Opakowanie
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Preclinical and clinical effects of Nigella sativa and its constituent, thymoquinone: A review.
Gholamnezhad Z, et al.
Journal of Ethnopharmacology, 190, 372-386 (2016)
Simultaneous determination of glycyrrhizin, a marker component in radix Glycyrrhizae, and its major metabolite glycyrrhetic acid in human plasma by LC-MS/MS.
Lin Z, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 814(2), 201-207 (2005)
HPLC-PDA method for quinovic acid glycosides assay in Cat's claw (Uncaria tomentosa) associated with UPLC/Q-TOF-MS analysis.
Pavei C, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 62(2), 250-257 (2012)
Bo Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(44), 8822-8834 (2012-10-09)
We synthesized a diosgenyl saponin bearing a unique disaccharide from the natural product β-hederin, together with twelve glycosylated derivatives and determined their cytotoxicity against five different human cancer cell lines. Most of them showed weak cytotoxicity, with the exception of
Marta Mendel et al.
Journal of ethnopharmacology, 146(1), 423-426 (2013-01-01)
The dry extract of Hedera helix leaves, due to its secretolytic and antispasmodic effects, is commonly used to produce pharmaceuticals applied in case of cough and other respiratory symptoms. The results of some in vitro studies as well as the