Przejdź do
68082
2,4′-Dibromoacetophenone
derivatization grade (HPLC), LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
Synonim(y):
4′-Bromophenacyl bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.94
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-783-6
Beilstein/REAXYS Number:
607604
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
solid
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (HPLC)
Quality Level
assay
≥99.0% (HPLC)
form
solid
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
108-110 °C (lit.), 108-112 °C
SMILES string
BrCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Application
Derivatisation reagent for HPLC separation of free fatty acids (FFAs) in human plasma[1], for liquid chromatography-UV-tandem mass spectrometric analysis of perfluorinated carboxylic acids[2].
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D38308654787319856
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
>98%
assay
97%
assay
99% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
crystals
form
solid
form
-
mp
108-110 °C (lit.), 108-112 °C
mp
108-110 °C (lit.)
mp
47-52 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinxue Qiu et al.
Journal of chromatography. A, 1235, 132-140 (2012-03-10)
The presence of perfluorocarboxylates (PFCAs) in the environment is of increasing concern due to their possible toxicity to humans and bioaccumulation in organisms. PFCAs are frequently found in river water, sediment and organisms and sometimes even in groundwater. In order
A Mehta et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 719(1-2), 9-23 (1998-12-30)
We report a rapid and sensitive method for separation and quantitation of free fatty acids (FFAs) in human plasma using high-performance liquid chromatography (HPLC). Two established techniques of lipid extraction were investigated and modified to achieve maximal FFA recovery in
Rodrigo G Stábeli et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 142(3-4), 371-381 (2006-01-31)
MjTX-II, a myotoxic phospholipase A(2) (PLA(2)) homologue from Bothrops moojeni venom, was functionally and structurally characterized. The MjTX-II characterization included: (i) functional characterization (antitumoral, antimicrobial and antiparasitic effects); (ii) effects of structural modifications by 4-bromophenacyl bromide (BPB), cyanogen bromide (CNBr)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML0516-25MG04061832633664
SML0516-5MG04061832633671
68082-5G04061832751009