Merck
07297
Supelco
Xylometazoline hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.84
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
≤1.0% water
Zastosowanie
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
CC1=CC(C(C)(C)C)=CC(C)=C1CC2=NCCN2.Cl
InChI
1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Klucz InChI
YGWFCQYETHJKNX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek ksylometazoliny jest pochodną imidazolu i przedstawicielem klasy agonistów α1.[1] Jest powszechnie stosowany w środkach udrożniających nos, które działają na zasadzie zwężania naczyń krwionośnych w błonach śluzowych.[2]
Zastosowanie
Chlorowodorek ksylometazoliny może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu zawartości chlorowodorku ksylometazoliny w próbkach kropli do nosa przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).[3]
Działania biochem./fizjol.
Agonista receptora α-adrenergicznego; ligand miejsca wiązania imidazoliny.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-performance liquid chromatographic method for the assay of dexamethasone and xylometazoline in nasal drops containing methyl p-hydroxybenzoate.
Milojevic Z, et al.
Journal of Chromatography A, 949(1-2), 79-82 (2002)
Pharmaceutical Chemistry E-Book (2011)
Decongestant activity of a new formulation of xylometazoline nasal spray: a double-blind, randomized versus placebo and reference drugs controlled, dose-effect study.
FC and GM
Drugs Under Experimental and Clinical Research, 28(1), 27-35 (2002)