Przejdź do
O2378
Oxymetazoline hydrochloride
≥99%, α1- and α2-adrenergic and 5-HT1 receptor agonist, solid
Synonim(y):
2-(3-Hydroxy-2,6-dimethyl-4-t-butylbenzyl)-2-imidazoline hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2440,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
219-015-0
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
solid
610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Oxymetazoline hydrochloride, ≥99%, solid
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
originator
Schering Plough
SMILES string
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI key
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Oxymetazoline hydrochloride is a partial α2A-adrenoceptor agonist; agonist at 5-HT1A, 5-HT1B, and 5-HT1D serotonin receptors. It is a mixed agonist-antagonist at 5-HT1C serotonin receptors.
Features and Benefits
This compound is featured on the α2-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
X6000C223B016
description
≥99%, solid
description
-
description
solid
description
solid
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
H2O: soluble, alcohol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >35 mg/mL
solubility
ethanol: soluble, H2O: soluble (Aqueous solutions may be stored for several weeks at -20 °C.), isopropanol: soluble
originator
Schering Plough
originator
Novartis
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxymetazoline hydrochloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)