Przejdź do
T2751
D-(−)-Tagatose
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
D-lyxo-2-Hexulose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
804,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-772-3
Beilstein/REAXYS Number:
1724555
MDL number:
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D -6.5 to -5.0 °, c = 1% (w/v) in water
sweetness
0.9 × sucrose
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
InChI key
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Application
D-(-)-Tagatose has been used as a carbohydrates for fermentation. It has also been used as one of the standards to confirm the identity of majority of the metabolites selected by least absolute shrinkage and selection operator (LASSO).
Biochem/physiol Actions
Potential sugar substitute rarely found in nature. Produced using a biotransformation method with L-arabinose isomerase as the biocatalyst and D-galactose as the substrate.
D-Tagatose, a ketohexose acts as a low-calorie functional sweetener. Tagatose can be used as a preservative in cosmetic, detergent and pharmaceutical formulations.Tagatose is also used in diet soft drinks, chewing gum, frozen yogurt and non-fat ice cream.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1642904PHR3245SML4227
Tagatoza United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642904
Tagatoza
TAGATOSE pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Supelco
PHR3245
TAGATOSE
L-Tagatose ≥98% (HPLC), powder, alternative sweetener
SML4227
L-Tagatose
description
≥98% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
≥98% (HPLC), powder, alternative sweetener
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)