Merck
06782
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
≥98.0% (TLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (TLC)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
Klucz InChI
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek (1S,2S)-trans-2-aminocyklopentanolu może być stosowany jako półprodukt w syntezie karboksyamidów trans-hydroksycyklopentylu.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Notable difference in anti-HIV activity of integrase inhibitors as a consequence of geometric and enantiomeric configurations
Okello M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(14), 4112-4116 (2013)