Kluczowe dokumenty
06416
Supelco
Aluminum silicate
for Gooch crucibles, washed, fibers (may contain particles)
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
47131900
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for Gooch crucibles
Formularz
fibers (may contain particles)
jakość
washed
metody
LPLC: suitable
zanieczyszczenia
asbestos, none detected
Matryca
Aluminum silicate
grupa aktywna macierzy
aluminum
metoda separacji
normal phase
InChI
1S/6Al.2O2Si.9O/c;;;;;;2*1-3-2;;;;;;;;;
Klucz InChI
KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
classification-temperature: 1260°C (the classification-temperature has been detected by irreversible, linear change, not by melting point)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)