Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
244,00 zł
Quality Segment
composition
Al2O3, 9.5% (based on calcined substance), Na2O, 8% (based on calcined substance), SiO2, 82% (based on calcined substance)
loss
≤18% loss on ignition
InChI
1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
InChI key
URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| loss ≤18% loss on ignition | loss - | loss ≤5% loss on ignition, 950°C | loss ≤5% loss on ignition, 950°C |
| composition Al2O3, 9.5% (based on calcined substance), SiO2, 82% (based on calcined substance), Na2O, 8% (based on calcined substance) | composition - | composition - | composition - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?