Kluczowe dokumenty
06154
Aluminum standard for AAS
analytical standard, traceable to BAM
Synonim(y):
Aluminum chloride solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
1.0 g/L Al in hydrochloric acid
metody
AAS: suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
single component solution
ciąg SMILES
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?