Przejdź do
1.32225
Roztwór wzorcowy aluminium
traceable to SRM from NIST 0.200 mg/l Al in H2O
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
263,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116100
NACRES:
NB.21
263,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
specific analyte(s)
aluminium
technique(s)
photometry: suitable
pH
3-5 (20 °C in H2O)
density
1 g/cm3
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
Roztwór wzorcowy aluminium Spectroquant® to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Roztwory wzorcowe Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod norm międzynarodowych opisanych np. w normach ISO, EN, APHA i EPHA, ISO, EN, APHA i EPA.
Odwiedź stronę internetową Reference Material Quality Grade, aby znaleźć kompleksowy przegląd naszych różnych klas standardów.
Application
Aluminiowy roztwór wzorcowy może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Analysis Note
Stężenie: 0,200 ± 0,006 mg/L Al wH2O
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.197701.09967NIST3101A
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
-
application(s)
agriculture
construction materials
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
wastewater
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
-
form
liquid
form
-
form
concentrate
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
density
1 g/cm3
density
1.017 g/cm3 at 20 °C
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy aluminium
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Soil analysis to determine aluminum content using Spectroquant® aluminum test kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers with Mordant Blue 29.
Powiązane treści
Undisputed Accuracy for Your Quantitative ResultsDiluted ready-to-use andCertified Reference Materials forwater and wastewater analysis