Kluczowe dokumenty
05135001
Silybum marianum extract
secondary reference standard
Synonim(y):
Milk thistle extract
About This Item
Numer CAS:
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Aby zapytać o ten produkt 05135001, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
analytical standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
matrix material
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C25H22O10/c1-32-17-6-11(2-4-14(17)28)24-20(10-26)33-16-5-3-12(7-18(16)34-24)25-23(31)22(30)21-15(29)8-13(27)9-19(21)35-25/h2-9,20,23-29,31H,10H2,1H3/t20-,23?,24+,25-/m0/s1
Klucz InChI
SEBFKMXJBCUCAI-VGHNRKBZSA-N
Opis ogólny
Silybum marianum (L.) Gaertner, ekstrakt z owoców (zgodnie z monografią HMPC)
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie
Fitochemikalia: Silybin A+B (ilościowo); Silicristin, Silidianin, Isosilibinin A, Isosilibinin B (jakościowo)
Matrix Group: Składniki botaniczne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)