Przejdź do
PHR3350
Silydianin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Silydianin, Silidianin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
917,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.44
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1612641
API family
silydianin
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2[C@H]3CO[C@]4(O)[C@H]3C(=C[C@H]2C4=O)[C@H]5Oc6cc(O)cc(O)c6C(=O)[C@@H]5O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-16-4-9(2-3-14(16)27)18-11-7-12(20-13(18)8-34-25(20,32)24(11)31)23-22(30)21(29)19-15(28)5-10(26)6-17(19)35-23/h2-7,11,13,18,20,22-23,26-28,30,32H,8H2,1H3/t11-,13-,18+,20+,22+,23-,25-/m1/s1
InChI key
CYGIJEJDYJOUAN-JSGXPVSSSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL892821612641PHR1518
Silydianin phyproof® Reference Substance
PHL89282
Silydianin
Silydianin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612641
Silydianin
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
agency
traceable to USP 1612641
agency
-
agency
USP
agency
traceable to USP 1546300, traceable to Ph. Eur. S0600000
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
application(s)
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
current certificate can be downloaded
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-30°C
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 g
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silydianin
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)