Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 610,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
610,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C=CO[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@]1([H])C(CO)=C[C@H]2O
InChI
1S/C15H22O9/c16-4-6-3-8(18)7-1-2-22-14(10(6)7)24-15-13(21)12(20)11(19)9(5-17)23-15/h1-3,7-21H,4-5H2/t7-,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15-/m0/s1
InChI key
RJWJHRPNHPHBRN-FKVJWERZSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description phyproof® Reference Substance | description primary reference standard | description analytical standard |
| application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) - | application(s) food and beverages |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade primary reference standard | grade primary reference standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aucubin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?