Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 619,00 zł |
Informacje o tej pozycji
619,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
beef heart (infusion from 500 g), 10 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tryptose, 10.0 g/L
packaging
bottle of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
light yellow
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- Kontrola jakości z testem stymulacji wzrostu zgodnie z normami branżowymi
- Zapewnienie jakości zgodnie z normą ISO 9001
- Ekonomiczne pożywki w proszku
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for Neisseria spp., nonselective for coliforms, nonselective for Streptococcus spp. | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000 |
| composition beef heart (infusion from 500 g), 10 g/L , tryptose, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L | composition - | composition - | composition - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W513504-SAMPLE | 04061838194350 |
| S5006-100G-A | 04061836933951 |
| S5006-5G-A | 04061836934545 |
| S5006-1KG-A | 04061837757136 |
| S5006-500G-A | 04061836934439 |
| 8032020025 | 04027269075514 |
| 8032020250 | 04022536378893 |
| 05121-500G-F | 04061838636911 |