Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Bacillus anthracis
General description
Polymixin is an inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants. Lysozyme specifically suppressses the growth of Gram negative contaminants.
Application
inhibitory agent allowing growth of Bacillus anthracis while inhibiting contaminants like Gram negatives
Other Notes
(per vial sufficient for 1000 mL medium)
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
Lysozyme 300000 units, Polymyxin B sulfate 30000 units
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?