Kluczowe dokumenty
03910590
(±)-Catechin hydrate
primary reference standard
Synonim(y):
trans-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol, trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
Próba
>90.0%
Postać
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
Klucz InChI
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
Opis ogólny
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)