Merck
C1788
Sigma-Aldrich
(±)-Catechin hydrate
Synonim(y):
trans-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol, trans-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane
Wybierz wielkość
500 MG
316,00 zł
1 G
459,00 zł
5 G
1530,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
316,00 zł
1 G
459,00 zł
5 G
1530,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O6 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
92762
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.79
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
powder
metody
HPLC: suitable
kolor
white to light brown
mp
200 °C (decomposes on heating)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
Klucz InChI
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
Opis ogólny
Catechin is produced by Cutch tree and is abundantly found in tea leaves, grape seeds, vegetables and plant-based beverages. It is a plant-derived, polyphenolic anti-oxidant[1] and acts as a plant secondary metabolite.[2]
Zastosowanie
(±)-Catechin hydrate has been used:
  • to study its modulatory effect on drug resistance in human ovarian cancer cells[3]
  • to construct the standard curve of total flavonoid content[4]
  • to study its effects on the physiological parameters of Solanum lycopersicum[5]
Działania biochem./fizjol.
Polifenolowy przeciwutleniacz. Stosowany w tradycyjnej medycynie chińskiej.
Catechin has phytotoxic properties. Racemic catechin may be used in studies on seed germination and plant invasiveness.[6] Catechin and Epigallocatechin gallate (EGCG) may be used with other polyphenol flavonoids to study their effects in oxidation and peroxidation-related processes.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
The modulatory effect of green tea catechin on drug resistance in human ovarian cancer cells
Przystupski D, et al.
Medicinal Chemistry Research, 28(5), 657-667 (2019)
Harsh P Bais et al.
Plant signaling & behavior, 5(3), 239-246 (2009-12-22)
The occurrence of plant hormesis is a poorly understood phenomenon, wherein low doses of phytotoxins unusually promote growth responses in higher plants. In contrast, negative plant-plant interactions mediated through secreted small molecular weight compounds initiate growth inhibitory responses. Studies related
Javier Rivero et al.
The New phytologist, 220(4), 1322-1336 (2018-07-10)
Arbuscular mycorrhizal (AM) symbioses can improve plant tolerance to multiple stresses. We compared three AM fungi (AMF) from different genera, one of them isolated from a dry and saline environment, in terms of their ability to increase tomato tolerance to
I Ibero-Baraibar et al.
Nutrition, metabolism, and cardiovascular diseases : NMCD, 24(4), 416-422 (2014-01-28)
Cocoa flavanols are recognised by their favourable antioxidant and vascular effects. This study investigates the influence on health of the daily consumption of ready-to-eat meals supplemented with cocoa extract within a hypocaloric diet, on middle-aged overweight/obese subjects. Fifty healthy male
Olga Michel et al.
Acta biochimica Polonica, 65(2), 173-184 (2018-05-26)
Until recently, green tea polyphenols were considered strong antioxidants. However, the latest reports have revealed that bioflavonoids can play a multiple role in anticancer therapy, including the inhibition of cell proliferation and generation of the oxidative stress in a dose-dependent
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf