Kluczowe dokumenty
03411
2-Dodecanone
analytical standard
Synonim(y):
Decyl methyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432-1.434
tw
247 °C (lit.)
mp
17-20 °C
gęstość
0.828 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(2)13/h3-11H2,1-2H3
Klucz InChI
LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Polecane produkty
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?