Merck
03225
Sigma-Aldrich
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, HOPEMP, NSC 364075
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.28
Beilstein:
1498
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
zanieczyszczenia
≤1% water
mp
72-76 °C
ciąg SMILES
CN1C(C)(C)CC(O)CC1(C)C
InChI
1S/C10H21NO/c1-9(2)6-8(12)7-10(3,4)11(9)5/h8,12H,6-7H2,1-5H3
Klucz InChI
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent dla:
Synteza fotostabilnych naftalimidów emitujących kolor niebieski
Synteza niebieskich fluorescencyjnych naftalimidowych chemosensorów pH
Synteza zatłoczonych piperydyn z wewnątrzcząsteczkowym azotem związanym wodorem
Synteza spiropyranów i spirooksazyn
Reakcje fotoredoks aminowych
Inne uwagi
Building block for introducing a very hindered-amine[1][2]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
R. Mani et al.
J. Macromol. Sci. Chem., A33, 1217-1217 (1996)
S.M. Desai et al.
Macromolecular Symposia, 169, 121-121 (2001)