Merck
00960590
Izorhamnetyna-3-O-β-D-glukotriozyd
primary reference standard
Synonim(y):
Isorhamnetin-3-O-β-D glucopyranosyl-(1→2)-β-D glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside
Wybierz wielkość
10 MG
3420,00 zł
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
3420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H42O22
Masa cząsteczkowa:
802.68
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
3420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
ciąg SMILES
OC1=C2C(OC(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C34H42O22/c1-49-14-4-10(2-3-12(14)38)29-30(23(43)19-13(39)5-11(37)6-15(19)51-29)55-33-28(48)25(45)22(42)18(54-33)9-50-34-31(26(46)21(41)17(8-36)53-34)56-32-27(47)24(44)20(40)16(7-35)52-32/h2-6,16-18,20-22,24-28,31-42,44-48H,7-9H2,1H3/t16-,17-,18-,20-,2
Klucz InChI
BESHEOOTXKOFDD-LIILCWDDSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)