Merck
00418
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Ala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Z-N-methyl-L-alanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.25
Beilstein:
2462310
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-9(11(14)15)13(2)12(16)17-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
QGEQKVZQPWSOTI-VIFPVBQESA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)