935263
Fully Equipped Photo-electrochemical H-Cell (50 ml Volume)
Synonim(y):
Fotoelektrochemiczne ogniwo H, IP-PECH50
Wybierz wielkość
8390,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
8390,00 zł
Polecane produkty
Opis ogólny
Zastosowanie
Fotoelektrochemiczne rozszczepianie wody - Wytwarzanie wodoru
- Elektrochromizm i fotochromizm
- Badania intensywności ECL
- Spektroelektrochemia
- Zastosowania ogniw słonecznych
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)