Kluczowe dokumenty
40-4005
Sigma-Aldrich
Bromocresol Green-Methyl Red solution
pH 5.0
About This Item
Kod UNSPSC:
12352101
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
pH
5.0
Przydatność
for titration
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)