Merck
37-0525
Sigma-Aldrich
Zinc stearate
SAJ first grade, Zn 10.3-10.7 %
Synonim(y):
Stearic acid zinc salt
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.33
Beilstein:
3919706
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Postać
solid
temp. samozapłonu
1454 °F
skład
Zn, 10.3-10.7%
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
dostępność
available only in Japan
mp
128-130 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
530.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
277 °C