28-5480
Succinic acid
SAJ special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Butanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ special grade
Próba
≥99.5%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
tw
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 83 g/L at 25 °C
gęstość
1.564 g/cm3 at 15 °C
ciąg SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Klucz InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1