Kluczowe dokumenty
28-4840
Sorbitan monooleate
SAJ first grade
Synonim(y):
Span® 80
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@@](O)(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21+,23+,24+/m0/s1
Klucz InChI
NWGKJDSIEKMTRX-AAZCQSIUSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
485.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
252 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)