Merck
28-2100
Sigma-Aldrich
Sodium cacodylate trihydrate
≥98.0%
Synonim(y):
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
Beilstein:
3702348
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
8.7 (50 g/L)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
Przydatność
for electron microscopy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dean Brady et al.
BMC biotechnology, 8, 8-8 (2008-02-02)
Enzymes have found extensive and growing application in the field of chemical organic synthesis and resolution of chiral intermediates. In order to stabilise the enzymes and to facilitate their recovery and recycle, they are frequently immobilised. However, immobilisation onto solid
Elisheva B Goldman et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1013-1023 (2014-11-05)
Impaired salivary gland (SG) function leading to oral diseases is relatively common with no adequate solution. Previously, tissue engineering of SG had been proposed to overcome this morbidity, however, not yet clinically available. Multiwall inorganic (tungsten disulfide [WS2]) nanotubes (INT-WS2)