Merck
24-6450
Sigma-Aldrich
Pyoktanin Blue
SAJ special grade
Synonim(y):
Methyl violet 2B, Basic Violet 1
About This Item
Numer CAS:
Numer w indeksie barw:
42535
Beilstein:
8464808
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
SAJ special grade
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
137 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
Klucz InChI
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl Violet 2B is a mixture of polymethylated (4,5 and 6) pararosaniline chlorides
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)